Learn More
1-Methylinosine, MedChemExpress
Código de producto. 16431037
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16431037 50 mg 50 miligramos
16424758 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16431037 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11313950mg
MedChemExpress 1-Methylinosine is a modified nucleotide found at position 37 in tRNA 3' to the anticodon of eukaryotic tRNA.
1-Methylinosine is a modified nucleotide found at position 37 in tRNA 3' to the anticodon of eukaryotic tRNA.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylinosine
CAS 2140-73-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H14N4O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo N1-Methylinosine
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (73.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C=NC(N([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C=N3)=C3C1=O
Peso molecular (g/mol) 282.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.25
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism