Learn More
1-Metilindolina-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10440574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10440574 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10193074 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10440574 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58704CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 60082-02-2
Fórmula molecular C10H11NO
Peso molecular (g/mol) 161.204
Número MDL MFCD03208513
Clave InChI OZQGVTARHLDSTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylindoline-5-carbaldehyde, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-5-carbaldehyde, 1-methylindoline-5-carboxaldehyde, 1-methyl-5-indolinecarbaldehyde, 1-methyl-5-formylindoline, 5-formyl-1-methylindoline, 1-methyl-5-indolinecarbaldehyde #, 2,3-dihydro-1-methyl-1h-indole-5-carboxaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro-1-methyl
PubChem CID 595181
Nombre IUPAC 1-metil-2,3-dihidroindol-5-carbaldehído
SMILES CN1CCC2=C1C=CC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylindoline-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 97%