Learn More
1-metilindol, TRC
Código de producto. 30465663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465663 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30465663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31356025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylindole
CAS 603-76-9
Fórmula molecular C9H9N
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Methyl-1H-indole, N-Methylindole, NSC 212534
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-7H,1H3
SMILES Cn1ccc2ccccc12
Nombre IUPAC 1-metilindol
Peso molecular (g/mol) 131.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0735