Learn More
1-Metilindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484334 10 g 10 g
11494334 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484334 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12605.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.58€
    62.65€ / 10 g
    Ahorro 12.93€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 603-76-9 | C9H9N | 131.178 g/mol
1-Methylindole is useful for the determination of association constant for the electron-donor-acceptor complexes with 1-(2,4,6-trinitrophenyl) propan-2-one. It acts as a reactant for the preparation of polycyclic derivatives of indoles, bisindole derivatives and pharmaceutically active 2-oxo-1-pyrrolidine analogues. It is also used as a reactant for the preparation of Positron Emission Tomography (PET) imaging agents of protein kinase C (PKC) and glycogen synthase kinase-3 (GSK-3).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metilindol es útil para la determinación de la constante de asociación para los complejos electrón-donante-aceptor con 1-(2,4,6-trinitrofenil)propan-2-ona. Actúa como reactante para la preparación de derivados policíclicos de indoles, derivados de bisondoles y análogos de 2-oxo-1-pirrolidina activos desde el punto de vista farmacéutico. También se utiliza como reactante para la preparación de los agentes de adquisición de imágenes de la tomografía por emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés) de la proteína·cinasa C (PKC) y la glucógeno·sintasa cinasa-3 (GSK-3).
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-76-9
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.178
Número MDL MFCD00005800
Clave InChI BLRHMMGNCXNXJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indole, n-methylindole, 1h-indole, 1-methyl, indole, 1-methyl, 1-methylindol, methylindole, unii-8h698roj5f, n-, chembl19912, n-methylindol
PubChem CID 11781
Nombre IUPAC 1-metilindol
SMILES CN1C=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylindole
Densidad 1.048
Punto de ebullición 237°C to 239°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.6065
Cantidad 10 g
Beilstein 111026
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylindole