Learn More
1-Metilindol-3-carboxaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391547 5 g 5 g
11381547 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02212.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19012-03-4 | C10H9NO | 159.19 g/mol
1-Methylindole-3-carboxaldehyde is used as a reactant for preparation of nitroolefins and β-nitroalcohols via microwave- or ultrasound-assisted Henry reactions, reactant for synthesis of quinolinones via three-component Ugi reaction, reactant for synthesis of α-ketoamides as inhibitors of Dengue virus protease with antiviral activity in cell-culture, reactant for preparation of thiazolopyrimidinones as inhibitors of Bcl-2 proteins, reactant for preparation of vinylindoles via Peterson olefination or olefination with Nysted reagent, reactant for preparation of indolyl alkenes from microwave-enhanced Knoevenagel condensation as antibacterial agents 1-Methylindole-3-carboxaldehyde may be used in the synthesis of (Z)-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-(thiophen-3-yl)acrylonitrile, via base-catalyzed condensation with thiophene-3-acetonitrile. It was also used in the preparation of monomer, required for the synthesis of poly(3-vinyl-1-methylindole).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metilindol-3-carboxaldehído se utiliza como reactivo para la preparación de nitrolefinas y β-nitroalcoholes mediante reacciones de Henry asistidas por microondas o ultrasonido, reactivo para la síntesis de quinolinonas mediante la reacción de Ugi de tres componentes, reactivo para la síntesis de α-cetoamidas como inhibidores de la proteasa del virus del dengue con actividad antivírica en cultivo celular, reactivo para la preparación de tiazolopirimidinonas como inhibidores de las proteínas Bcl-2, reactivo para la preparación de vinilindoles mediante la olefinación de Peterson o la olefinación con el reactivo de Nysted, reactivo para la preparación de alquenos de indolilo de la condensación de Knoevenagel potenciada por microondas como agentes antibacterianos. El 1-metilindol-3-carboxaldehído se puede usar en la síntesis de (Z)-3-(1-metil-1H-indol-3-il)-2-(tiofen-3-il)acrilonitrilo mediante condensación catalizada con tiofeno-3-acetonitrilo. También se utilizó en la preparación de monómeros, necesarios para la síntesis de poli(3-vinil-1-metilindol).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19012-03-4
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00014570
Clave InChI KXYBYRKRRGSZCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1-methylindole-3-carboxaldehyde, 1-methyl-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methylindole, 1-methyl-3-formylindole, n-methyl-3-formylindole, indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methyl-1h-indole, n-methyl-3-indolecarboxaldehyde
PubChem CID 87894
Nombre IUPAC 1-metilindol-3-carbaldehído
SMILES CN1C=C(C=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 67°C to 71°C
Cantidad 5 g
Beilstein 121302
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza ≥98%