Learn More
1-Metilindol-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10737602 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10737602 10 g Frasco de vidrio 10 g
10514351 1 g Frasco de vidrio 1 g
10772705 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10737602 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331610100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19012-03-4 | C10H9NO | 159.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19012-03-4
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00014570
Clave InChI KXYBYRKRRGSZCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1-methylindole-3-carboxaldehyde, 1-methyl-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methylindole, 1-methyl-3-formylindole, n-methyl-3-formylindole, indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methyl-1h-indole, n-methyl-3-indolecarboxaldehyde
PubChem CID 87894
Nombre IUPAC 1-metilindol-3-carbaldehído
SMILES CN1C=C(C=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 67°C to 72°C
Color Marrón o naranja a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino y trozos