Learn More
Ácido 1-metilindol-3-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylindole-3-acetic Acid |
| CAS | 1912-48-7 |
| Fórmula molecular | C11H11NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (1-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid, (1-Methylindol-4-yl)acetic Acid, 1-Methyl-1H-indole-3-acetic Acid, 1-Methylindole-3-acetic Acid, 1-Methylindolyl-3-acetic Acid, 2-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid, 2-(1-Methyl-3-indolyl)acetic Acid, 2-(N-Methylindole-3-yl)acetic Acid, N-Methylindole-3-acetic Acid, N-Methylindoleacetic Acid, NSC 78007 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO2/c1-12-7-8(6-11(13)14)9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cn1cc(CC(=O)O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(1-metilindol-3-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 189.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.079 |