Learn More
Ácido 1-metilindol-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499797 1 g 1 g
15409807 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53028.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 191162-40-0 | C9H10BNO2 | 174.99 g/mol
Reactant for Suzuki-Miyaura coupling. It ia an active Pharmaceutical ingredient hence used as pharmaceutical intermediates. Also used as rawv material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para el acoplamiento Suzuki-Miyaura. Es un ingrediente farmacéutico activo y, por lo tanto, se utiliza como producto intermedio farmacéutico. También se usa como materia prima en la síntesis orgánica.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191162-40-0
Fórmula molecular C9H10BNO2
Peso molecular (g/mol) 174.99
Número MDL MFCD01114668
Clave InChI CBPBJUTWVXLSER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indol-2-yl boronic acid, n-methylindole-2-boronic acid, 2-borono-1-methyl-1h-indole, 1-methylindol-2-yl boronic acid, 1-methyl-1h-indole-2-boronic acid, 1-methyl-1h-indol-2-yl-2-boronic acid, boronic acid,b-1-methyl-1h-indol-2-yl, boronic acid, 1-methyl-1h-indol-2-yl, acmc-209eur, n-methyl-indoleboronic acid
PubChem CID 22733820
SMILES CN1C(=CC2=CC=CC=C12)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylindole-2-boronic acid
Punto de fusión 108°C to 112°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (1-methyl-1H-indol-2-yl)boronic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.99
Porcentaje de pureza 95%