Learn More
Ácido 1-metilindazol-6-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965049 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11965049 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 11965049 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430480010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylindazole-6-boronic acid
CAS 1150114-80-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 259.8°C to 261.2°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9BN2O2
Número MDL MFCD09870053
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-methyl-1h-indazol-6-yl boronic acid, 1-methyl-1h-indazole-6-boronic acid, 1-methylindazole-6-boronic acid, 1-methyl-1h-indazol-6-boronic acid, 1-methyl-1h-indazol-6-ylboronic acid, 6-borono-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-1h-indazol-6-yl-6-boronic acid, pubchem20896, acmc-2099ne, 1-methyl-indazole-6-boronic acid
Clave InChI OMVQAWCHQBKZCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1N=CC2=CC=C(C=C12)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (1-metilindazol-6-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 175.98
PubChem CID 44118215
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylindazole-6-boronic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.