Learn More
1-Metilindazol-3-Ácido carboxílico (Impureza Granisetrón D), TRC
Código de producto. 30135484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135484 50 mg 50 miligramos
30138040 1 g 1 g
17942495 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31345550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50890-83-0
Fórmula molecular C9 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 176.17
Sinónimo 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid, Granisetron Hydrochloride Imp. D (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-, 1-Methylindazole-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-methylindazole
Nombre IUPAC ácido 1-metilindazol-3-carboxílico
SMILES Cn1nc(C(=O)O)c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0586
Porcentaje de pureza >95%