Learn More
Ácido 1-metilindazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357069 5 g 5 g
11347069 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26879.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 50890-83-0 | C9H8N2O2 | 176.175 g/mol
1-Methylindazole-3-carboxylic acid is used as important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as a pharmaceutical adjuvant, Granisetron Impurity D.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-metilindazol-3-carboxílico se utiliza como importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. También se utiliza como adyuvante farmacéutico (Granisetron Impurity D).
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50890-83-0
Fórmula molecular C9H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 176.175
Número MDL MFCD00272569
Clave InChI OVVDFORZEGKEJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid, n-methyl-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-indazole-3-carboxylic acid, n-methylindazole-3-carboxylic acid, 1-methylindozole-3-carboxylic acid, n-methyl-indozole-3-carboxylic acid, n-methyl-1h indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylicacid
PubChem CID 689105
Nombre IUPAC ácido 1-metilindazol-3-carboxílico
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylindazole-3-carboxylic acid
Punto de fusión ∽218°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in DMSO and Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 97%