Learn More
Ácido 1-metilindazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347069 1 g 1 g
11357069 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26879.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 50890-83-0 | C9H8N2O2 | 176.175 g/mol
1-Methylindazole-3-carboxylic acid is used as important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as a pharmaceutical adjuvant, Granisetron Impurity D.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-metilindazol-3-carboxílico se utiliza como importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. También se utiliza como adyuvante farmacéutico (Granisetron Impurity D).
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50890-83-0
Fórmula molecular C9H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 176.175
Número MDL MFCD00272569
Clave InChI OVVDFORZEGKEJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid, n-methyl-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-indazole-3-carboxylic acid, n-methylindazole-3-carboxylic acid, 1-methylindozole-3-carboxylic acid, n-methyl-indozole-3-carboxylic acid, n-methyl-1h indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylicacid
PubChem CID 689105
Nombre IUPAC ácido 1-metilindazol-3-carboxílico
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)C(=O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-Methylindazole-3-carboxylic acid
Punto de fusión ∽218°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in DMSO and Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.