Learn More
1-Metilindina, TRC
Código de producto. 30477002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477002 1 g 1 g
30474033 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477002 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3133001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 767-58-8
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.2
Sinónimo (RS)-1-Methylindan, 1-Methyl-2,3-dihydroindene, 1-Methylindan, 1-Methylindane, 2,3-Dihydro-1-methyl-1H-indene, 2,3-Dihydro-1-methyl-1H-indene, NSC 38858
Nombre IUPAC 1-metil-2,3-dihidro-1H-indeno
SMILES CC1CCc2ccccc12
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-Methylindan
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(8)9/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0939
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.