Learn More
1-Metilimidazol, TRC
Código de producto. 30041061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041061 1 g 1 g
30040370 10 g 10 g
30010392 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3129801G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-47-7
Peso molecular (g/mol) 82.1
SMILES Cn1ccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylimidazole
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4H6N2
Cantidad 1 g
Porcentaje de pureza >95%