Learn More
1-Metilimidazol-d6, TRC
Código de producto. 30481990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481990 10 mg 10 miligramos
30472935 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30481990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31298910MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 285978-27-0
Fórmula molecular C4 D6 N2
Peso molecular (g/mol) 88.1408
Sinónimo 1H-Imidazole-2,4,5-d3, 1-(methyl-d3)- (9CI, ACI), 1-(Methyl-d3)-1H-imidazole-2,4,5-d3 (ACI), 1-(Methyl-d3)-1H-imidazole-2,4,5-d3, N-Methylimidazole-d6, 1-Methyl-1H-imidazole-D6, 1-Methylimidazole-d6
Nombre IUPAC 2,4,5-trideuterio-1-(trideuteriometil)imidazol
SMILES [2H]c1nc([2H])n(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylimidazole-d6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0908