Learn More
1-metilimidazol-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylimidazole-d6 |
| CAS | 285978-27-0 |
| Fórmula molecular | C4 D6 N2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1 H-Imidazole-2,4,5-d3, 1-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 1-(Methyl-d3)-1 H-imidazole-2,4,5-d3 (ACI), 1-(Methyl-d3)-1 H-imidazole-2,4,5-d3, N-Methylimidazole-d6, 1-Methyl-1 H-imidazole-D6, 1-Methylimidazole-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])n(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,4,5-trideuterio-1-(trideuteriometil)imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 88.1408 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.0908 g/mol |
| Mostrar más |