Learn More
1-Metilimidazol-d3 (anillo-d3), TRC
Código de producto. 30477057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477057 5 mg 5 miligramos
30476729 50 mg 50 miligramos
30471760 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30477057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3129815MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4166-68-1
Fórmula molecular C4 D3 H3 N2
Peso molecular (g/mol) 85.122
Sinónimo 1H-Imidazole-2,4,5-d3, 1-methyl- (9CI, ACI), 1-Methyl-1H-imidazole-2,4,5-d3 (ACI), Imidazole-2,4,5-d3, 1-methyl- (7CI, 8CI), 1-Methylimidazole-2,4,5-d3, N-Methylimidazole-d3, 1-Methyl-1H-imidazole-2,4,5-D3, 1-Methylimidazole-d3, 1-Methylimidazole-d3 (ring-d3)
Nombre IUPAC 2,4,5-trideuterio-1-metilimidazol
SMILES [2H]c1nc([2H])n(C)c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylimidazole-d3 (ring-d3)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3/i2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.072