Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Metilimidazol, para bioquímica, anhidro, AcroSeal™
Código de producto. 16338247 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16338247 2.5 L 2.50 litro
16328247 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16338247 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465290025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 616-47-7 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-47-7
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.11
Número MDL MFCD00005292
Clave InChI MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1-metil-1H-imidazol
SMILES CN1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylimidazole
Punto de fusión -2.0°C
Densidad 1.0300 g/mL
Punto de ebullición 198.0°C
Temperatura de inflamación 92°C
Índice de refracción 1.4955 to 1.4975
Cantidad 2.5 L
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 145 g/L (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.12
Grado Bioquímica