Learn More
1-Metilimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414284 500 g 500 g
11404284 100 g 100 g
11444160 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414284 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12575.36
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 616-47-7 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
1-Methylimidazole is used as a precursor for the synthesis of pyrrole-imidazole polyamides, ionic liquids such as 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate. It is actively involved in removing acid during the production of diethoxyphenylphosphine. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metilimidazol se utiliza como precursor para la síntesis de poliamidas pirrol-imidazol y líquidos iónicos, como el hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio. Participa activamente en la eliminación de ácido durante la producción de dietoxifenilfosfina. Se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con el dióxido de carbono y con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-47-7
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.11
Número MDL MFCD00005292
Clave InChI MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
PubChem CID 1390
ChEBI CHEBI:113454
SMILES CN1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylimidazole
Punto de fusión -6°C
Densidad 1.031
Punto de ebullición 195°C to 197°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.497
Cantidad 500 g
Número UN UN3267
Beilstein 105197
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Nombre IUPAC 1-metilimidazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylimidazole