Learn More
1-Metilimidazol-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433667 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15433667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27338.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylimidazole-5-carboxaldehyde
CAS 39021-62-0
Punto de fusión 52°C to 57°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C5H6N2O
Número MDL MFCD00030439
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldeyde, pubchem8047, 5-formyl-1-methylimidazole
Clave InChI BNYKZFOZWZMEJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=NC=C1C=O
Nombre IUPAC 3-metilimidazol-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 110.116
PubChem CID 573592
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 97%