Learn More
Cloruro de 1-metilimidazol-4-sulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496037 1 g 1 g
15406047 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33229.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137049-00-4
Fórmula molecular C4H5ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 180.61
Número MDL MFCD00068060
Clave InChI KXUGUWTUFUWYRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonyl chloride, 1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl, 1-methylimidazole-4-sulfonylchloride, 1-methylimidazole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylimidazol-4-yl sulfone, 2-methoxymethylpropenal, acmc-209cak, buttpark 27\06-11, 1-methylimidazol-4-sulfonylchloride
PubChem CID 2736887
Nombre IUPAC cloruro de 1-metilimidazol-4-sulfonilo
SMILES CN1C=NC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylimidazole-4-sulfonyl chloride
Punto de fusión 89°C to 91°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.61
Porcentaje de pureza 95%