Learn More
Ácido 1-metilimidazol-4-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418357 250 mg 250 miligramos
15408357 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51866.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41716-18-1
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.115
Número MDL MFCD02179560
Clave InChI WZTRQGJMMHMFGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-4-imidazole-carboxylic acid, 1-methyl-4-imidazolecarboxylicacid, pubchem9001, acmc-1am6x, 1-methyl-4-imidazolic acid, ksc237q3j, 1-methyl-4-imidazolecarboxylic acid, 1-methyl-1h-4carboxylic acid
PubChem CID 541509
ChEBI CHEBI:74746
Nombre IUPAC ácido 1-metilimidazol-4-carboxílico
SMILES CN1C=C(N=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 241°C to 243°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 95%