Learn More
Ácido 1-metilimidazol-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylimidazole-2-Carboxylic Acid |
| CAS | 20485-43-2 |
| Fórmula molecular | C5 H6 N2 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-6-4(7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | Cn1ccnc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 1-metilimidazol-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 126.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0429 |