Learn More
hidrato de ácido 1-metilimidazol-2-carboxílico, 90+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488337 1 g 1 g
15419365 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51859.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20485-43-2
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.12
Número MDL MFCD01863421
Clave InChI WLDPWZQYAVZTTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole-2-carboxylic acid, 1h-imidazole-2-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-2-imidazolecarboxylic acid, pubchem8048, acmc-209fas, meimd 2-oh, ksc205s8r, 1-methylimidazole-2-carboxylicacid, n-methyl-imidazole-2-carboxylic acid, 1-methyl-imidazole-2-carboxylic acid
PubChem CID 557678
ChEBI CHEBI:74743
Nombre IUPAC ácido 1-metilimidazol-2-carboxílico
SMILES CN1C=CN=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Punto de fusión 116°C to 118°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥90%