Learn More
1-Metilimidazol-2-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431368 5 g 5 g
15441368 250 mg 250 miligramos
15421368 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55201.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 13750-81-7 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, Pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco y seco. Almacenar en un recipiente bien cerrado, Almacenar en nitrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13750-81-7
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD01321308
Clave InChI UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-2-carboxaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 2-formyl-1-methylimidazole, imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, pubchem7614, zlchem 1231, 2-formyl-l-methylimidazole, acmc-209ce6
PubChem CID 139575
Nombre IUPAC 1-metilimidazol-2-carbaldehído
SMILES CN1C=CN=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 36°C to 39°C
Punto de ebullición 70°C to 74°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 98%