Learn More
1-Metilhidantoína, TRC
Código de producto. 30469304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469304 250 mg 250 miligramos
30483629 2.5 g 2.50 g
30483392 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30469304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM219680250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-04-6
Fórmula molecular C4H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 114.1
Sinónimo Hydantoin, 1-methyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-2,4-imidazolidinedione, 1-Methylimidazolidine-2,4-dione, Dioxy-creatinine, NSC 80560
Nombre IUPAC 1-metilimidazolidina-2,4-dión
SMILES CN1CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylhydantoin
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2O2/c1-6-2-3(7)5-4(6)8/h2H2,1H3,(H,5,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0429