Learn More
1-Metilhistamina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30138408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138408 25 mg 25 miligramos
30136871 100 mg 100 miligramos
30005530 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31215325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6481-48-7
Fórmula molecular C6 H11 N3 . 2HCl
Peso molecular (g/mol) 198.09352
Sinónimo 4-(2-Aminoethyl)-1-methyl-imidazole Dihydrochloride, 1-Methyl-1H-imidazole-4-ethanamine Dihydrochloride;
Nombre IUPAC 2-(1-metilimidazol-4-il)etanolamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Cn1cnc(CCN)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylhistamine Dihydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11N3.2ClH/c1-9-4-6(2-3-7)8-5-9;;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0487