Learn More
1-Methylguanosine, MedChemExpress
Código de producto. 16487477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16487477 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16487477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113136
MedChemExpress 1-Methylguanosine is a methylated nucleoside originating from RNA degradation. 1-Methylguanosine is a tumour marker.
1-Methylguanosine is a methylated nucleoside originating from RNA degradation. 1-Methylguanosine is a tumour marker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylguanosine
CAS 2140-65-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15N5O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (420.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N)N(C)C3=O)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 297.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.27
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid