Learn More
1-Metilfluoranteno, TRC
Código de producto. 30137749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137749 2.5 mg 2.50 miligramo
30008456 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137749 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3053002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25889-60-5
Fórmula molecular C17 H12
Peso molecular (g/mol) 216.28
Sinónimo 1-Methyl-fluoranthene, 1-Methylfluoranthene
Nombre IUPAC 1-metilfluoraneto
SMILES Cc1ccc2cccc3c4ccccc4c1c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylfluoranthene
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12/c1-11-9-10-12-5-4-8-15-13-6-2-3-7-14(13)16(11)17(12)15/h2-10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0939