Learn More
Éster fenil del ácido (1-metiletil)carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Methylethyl)carbamic Acid Phenyl Ester |
| CAS | 17614-10-7 |
| Fórmula molecular | C10H13NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-(1-Methylethyl)carbamic Acid Phenyl Ester, Phenyl Isopropylcarbamate, NSC 190576 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-8(2)11-10(12)13-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)NC(=O)Oc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-propan-2-ilcarbamato de fenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 179.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0946 |