Learn More
1-Metiletil 3-Metil-4-oxo-2-fenil-4H-1-benzopiran-8-carboxilato (éster isopropílico del ácido 3-metilflavona-8-carboxílico), Mikromol™
Descripción
1-Metiletil 3-Metil-4-oxo-2-fenil-4H-1-benzopiran-8-carboxilato (éster isopropílico del ácido 3-metilflavona-8-carboxílico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester) |
| CAS | 1286165-14-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H18 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Flavoxate Hydrochloride Imp. C (EP), Flavoxate Imp. C (EP), 1-Methylethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, 3-Methylflavone-8-carboxylic Acid Isopropyl Ester, Flavoxate Hydrochloride Impurity C, Flavoxate Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18O4/c1-12(2)23-20(22)16-11-7-10-15-17(21)13(3)18(24-19(15)16)14-8-5-4-6-9-14/h4-12H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)c1cccc2C(=O)C(=C(Oc12)c3ccccc3)C |
| Nombre IUPAC | 3-metil-4-oxo-2-fenilcromeno-8-carboxilato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |