Learn More
2-[[2-[4-(4-Clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoil]oxi]-2-metilpropanoato de 1-metiletilo, Mikromol™
Descripción
2-[[2-[4-(4-Clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoil]oxi]-2-metilpropanoato de 1-metiletilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate |
| CAS | 217636-48-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C24 H27 Cl O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Fenofibrate Imp. G (EP), Fenofibrate USP Related Compound C, Fenofibrate USP RC C, 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Related Compound C, Fenofibrate Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H27ClO6/c1-15(2)29-21(27)23(3,4)31-22(28)24(5,6)30-19-13-9-17(10-14-19)20(26)16-7-11-18(25)12-8-16/h7-15H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoil]oxi-2-metilpropanoato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |