Learn More
1-metilenandrosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylene-5a-androstan-3a-ol-17-one |
| CAS | 3398-66-1 |
| Fórmula molecular | C20 H30 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Androstan-17-one','3-hydroxy-1-methylene-','(3α,5α)-, (3α,5α)-3-Hydroxy-1-methyleneandrostan-17-one, 1-Methylene-5α-androstan-3α-ol-17-one, 1-Methyleneandrosterone, 3α-Hydroxy-1-methylene-5α-androstan-17-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h13-17,21H,1,4-11H2,2-3H3/t13-,14+,15-,16-,17-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)CC(=C)[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-1-metilideno-3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-2H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 302.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.451 |