Learn More
1-Metildibenzotiofeno, TRC
Código de producto. 30133832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133832 100 mg 100 miligramos
30009095 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM299750100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31317-07-4
Fórmula molecular C13 H10 S
Peso molecular (g/mol) 198.28
Sinónimo 1-Methyldibenzo[b,d]thiophene;
Nombre IUPAC 1-metildibenzotiofeno
SMILES Cc1cccc2sc3ccccc3c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyldibenzothiophene
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10S/c1-9-5-4-8-12-13(9)10-6-2-3-7-11(10)14-12/h2-8H,1H3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0503