Learn More
Ácido 1-metilciclopropanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10674955 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10674955 1 g Frasco de vidrio 1 g
10675145 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10674955 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194960010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6914-76-7 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6914-76-7
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00001290
Clave InChI DIZKLZKLNKQFGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylcyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl, cyclopropanecarboxylicacid, 1-methyl, pubchem16037, 1-methylcyclopropanoic acid, acmc-209o6g, d07fpq, 1-carboxy-1-methylcyclopropane, dizklzklnkqfgb-uhfffaoysa
PubChem CID 81326
Nombre IUPAC ácido 1-metilciclopropano-1-carboxílico
SMILES CC1(CC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34.0°C to 36.0°C
Punto de ebullición 183.0°C to 185.0°C
Temperatura de inflamación 84°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C3H4CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 09, II, 5
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.