Learn More
1-metilciclopentanol, TRC
Código de producto. 30468501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30468501 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30468501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29526510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylcyclopentanol
CAS 1462-03-9
Fórmula molecular C6H12O
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Hydroxy-1-methylcyclopentane, 1-Methyl-1-cyclopentanol, 1-Methyl-1-hydroxycyclopentane, 1-Methylcyclopentan-1-ol, 1-Methylcyclopentyl Alcohol, NSC 23230
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O/c1-6(7)4-2-3-5-6/h7H,2-5H2,1H3
SMILES CC1(O)CCCC1
Nombre IUPAC 1-metilciclopentan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 100.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0888