Learn More
1-Metilciclopentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylcyclopentanol |
| Punto de fusión | 36°C to 37°C |
| Densidad | 0.904 |
| Punto de ebullición | 135°C to 136°C |
| Temperatura de inflamación | 40°C (105°F) |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1325 |
| Sinónimo | 1-methylcyclopentanol, 1-methyl cyclopentanol, cyclopentanol, 1-methyl, 1-methyl-cyclopentanol, 1-hydroxy-1-methylcyclopentane, cyclopentanol, methyl, 1-methyl-1-cyclopentanol, 1-methylcyclopentanolc, cyclopentanol,1-methyl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.16 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.