Learn More
Éter de (1-metilciclohexanil)metil-4-nitrofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Methylcyclohexanyl)methyl-4-nitrophenyl Ether |
| CAS | 85002-76-2 |
| Fórmula molecular | C14 H19 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzene, 1-[(1-methylcyclohexyl)methoxy]-4-nitro-, (1-Methylcyclohexanyl)methyl-4-nitrophenyl ether, (1-Methylcyclohexyl)methyl-4-nitrophenyl ether, 1-[(1-Methylcyclohexyl)methoxy]-4-nitrobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO3/c1-14(9-3-2-4-10-14)11-18-13-7-5-12(6-8-13)15(16)17/h5-8H,2-4,9-11H2,1H3 |
| SMILES | CC1(COc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(1-metilciclohexil)metoxi]-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 249.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1365 |