Learn More
1-Metilciclohexanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10473045 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10473045 25 g Frasco de vidrio 25 g
10687472 5 g Frasco de vidrio 5 g
15780799 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10473045 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126600250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 590-67-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-67-0
Número MDL MFCD00003857
Clave InChI VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-methyl, 1-methyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol,methyl, 1-methyl-cyclohexanol, 1-methylcyclohexyl alcohol, acmc-1b1ai, 1-methyl-cyclohexan-1-ol, 1-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11550
Nombre IUPAC 1-metilciclohexano-1-ol
SMILES CC1(CCCCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylcyclohexanol
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9190g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H14O
Fórmula lineal CH3C6H10OH
Índice de refracción 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 11
Peso molecular (g/mol) 114.188
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylcyclohexanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.