Learn More
Ácido 1-metilciclohexanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30472769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472769 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30472769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29476525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid
CAS 1123-25-7
Fórmula molecular C8H14O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexylcarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O2/c1-8(7(9)10)5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
SMILES CC1(CCCCC1)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 142.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0994