Learn More
Ácido 1-metilciclohexanocarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454160 50 g 50 g
11420317 5 g 5 g
11430317 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21713.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1123-25-7 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
1-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid was used as internal standard during the determination of valproic acid metabolites. Also been used as an anticonvulsant drug and causes maturation of murine neuroblastoma cells in vitro. Used in the synthesis of p38 map kinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1123-25-7
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.198
Número MDL MFCD00001463
Clave InChI REHQLKUNRPCYEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylcyclohexanecarboxylic acid, 1-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-methylcyclohexylcarboxylic acid, 1-methylcyclohexanoic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1-cyclohexanoic acid, 1-methyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, methyl, acmc-2099ec, 4-09-00-00041 beilstein handbook reference
PubChem CID 70744
Nombre IUPAC ácido 1-metilciclohexano-1-carboxílico
SMILES CC1(CCCCC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylcyclohexanecarboxylic acid
Punto de fusión 36°C to 39°C
Punto de ebullición 236°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 1859220
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 99%