Learn More
1-Metilcicloheptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424317 5 g 5 g
11434317 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20393.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3761-94-2 | Molecular Formula: C8H16O | Molecular Weight: 128.215 g/mol
1-Methylcycloheptanol, is used as an pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metilcicloheptanol se utiliza como intermediario farmacéutico y químico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3761-94-2
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.215
Número MDL MFCD00021672
Clave InChI XFFKAYOHINCUNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylcycloheptanol, cycloheptanol, 1-methyl, 1-methylcycloheptanol-1, 1-methyl-cycloheptanol, methylcycloheptanol-1, 1-methyl cycloheptanol, cycloheptanol,1-methyl
PubChem CID 77376
Nombre IUPAC 1-Metilcicloheptan-1-ol
SMILES CC1(CCCCCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylcycloheptanol
Índice de refracción 1.472
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 98%