Learn More
1-Clorhidrato de Metilbiguaniro, TRC
Código de producto. 17980925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17980925 25 mg 25 miligramos
17993415 10 mg 10 miligramos
17991825 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17980925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26509525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1674-62-0
Fórmula molecular C3 H9 N5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 151.6
Sinónimo 1-Methylbiguanide Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Biguanide, 1-methyl-, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 1-Methylbiguanide Hydrochloride, N'-Methylbiguanide monohydrochloride
Nombre IUPAC 1-carbamimidil-3-metilguanidina; Cloruro
SMILES Cl.CNC(=N)NC(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylbiguanide Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0625
Porcentaje de pureza >95%