Learn More
Clorhidrato de 1-metilbiguanida, Mikromol™
Código de producto. 17971866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971866 100 mg 100 miligramos
17943646 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17971866 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0056.05
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-metilbiguanida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylbiguanide Hydrochloride
CAS 1674-62-0
Nombres de analitos o componentes 1-Methylbiguanide Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C3 H9 N5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Methylbiguanide Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Metformin Related Compound B as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Metformin Impurity E as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
SMILES Cl.CNC(=N)NC(=N)N
Nombre IUPAC clorhidrato de 1-carbamimidoil-3-metilguanidina
Peso molecular (g/mol) 151.6
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151,0625 g/mol