Learn More
1-Metilbencimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10785632 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10785632 5 g Glass bottle 5 g
10773342 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10785632 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434420050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1632-83-3 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1632-83-3
Fórmula molecular C8H8N2
Peso molecular (g/mol) 132.17
Número MDL MFCD00192275
Clave InChI FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 1-methyl, methylbenzimidazole, unii-12lw89n19y, 1-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, methyl, 1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, pubchem7613, 1-methylbenzimidazole
PubChem CID 95890
SMILES CN1C=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylbenzimidazole
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55°C to 57°C
Color Rosa a blanco
Punto de ebullición 154°C (16.0 hPa)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 1-methyl-1H-1,3-benzodiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylbenzimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.