Learn More
1-Metilbencimidazol-2-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471627 5 g 5 g
11461627 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25601.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3012-80-4 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3012-80-4
Fórmula molecular C9H8N2O
Peso molecular (g/mol) 160.18
Número MDL MFCD00142655
Clave InChI SIRPHJCQZYVEES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-benzoimidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzimidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-benzimidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-formylbenzimidazole, 1h-benzimidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-benzimidazolecarboxaldehyde, pubchem16250
PubChem CID 762084
Nombre IUPAC 1-metilbenzimidazol-2-carbaldehído
SMILES CN1C(C=O)=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylbenzimidazole-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 120°C to 122°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza ≥98%