Learn More
1-Metilbencimidazol-2-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461627 1 g 1 g
11471627 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25601.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3012-80-4 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3012-80-4
Fórmula molecular C9H8N2O
Peso molecular (g/mol) 160.18
Número MDL MFCD00142655
Clave InChI SIRPHJCQZYVEES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-benzoimidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzimidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-benzimidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-formylbenzimidazole, 1h-benzimidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-benzimidazolecarboxaldehyde, pubchem16250
PubChem CID 762084
Nombre IUPAC 1-metilbenzimidazol-2-carbaldehído
SMILES CN1C(C=O)=NC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylbenzimidazole-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 120°C to 122°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza ≥98%