Learn More
Clorhidrato de 1-metilazepan-4-ona, Mikromol™
Código de producto. 17961336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17961336 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17961336 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0362.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-metilazepan-4-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylazepan-4-one Hydrochloride
CAS 19869-42-2
Nombres de analitos o componentes 1-Methylazepan-4-one Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C7 H13 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Methylazepan-4-one Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO.ClH/c1-8-5-2-3-7(9)4-6-8;/h2-6H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CCCC(=O)CC1
Nombre IUPAC 1-metilazepan-4-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 163.65
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0764 g/mol