Learn More
1-Metiladenina, TRC
Código de producto. 30005076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005076 10 mg 10 miligramos
30012821 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005076 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM14393510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5142-22-3
Fórmula molecular C6 H7 N5
Peso molecular (g/mol) 149.15
Sinónimo 1-Methyl-1H-purin-6-amine, 1-Methyl-6-aminopurine, 6-Amino-1-methylpurine
Nombre IUPAC 1-metilpurin-6-amina
SMILES Cn1cnc2ncnc2c1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyladenine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-6-4(5(11)7)8-2-9-6/h2-3H,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0701