Learn More
1-Methyladenine, MedChemExpress
Código de producto. 16437507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16437507 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16437507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113306
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress 1-Methyladenine is a product of alkylation damage in DNA which can be repaired by damage reversal by oxidative demethylation.
1-Methyladenine is a product of alkylation damage in DNA which can be repaired by damage reversal by oxidative demethylation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyladenine
Forma física Solid
CAS 5142-22-3
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H7N5
Información de solubilidad H2O : 5.2 mg/mL (34.86 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 5 mg/mL (33.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2N=CN=C2N=CN1C
Peso molecular (g/mol) 149.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 95.0%